Learn More
UVP Supports de paillasse pour lampe XX-20BLB en aluminium inclus, 220/240 V 50/60 Hz longueur 610 mm fournis avec 2 tubes BLB 20 W de 365 nm UVP
Marque:  UVP 95-0045-05
Code produit. 12802979
  • 600.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Nom du produit
UVP Supports de paillasse pour lampe XX-20BLB en aluminium inclus, 220/240 V 50/60 Hz longueur 610 mm fournis avec 2 tubes BLB 20 W de 365 nm UVP >