Learn More
Invitrogen™ Lame nº 1 préparée FluoCells™ (cellules BPAE avec MitoTracker™ rouge CMXRos, Alexa Fluor™ 488 phalloïdine, et DAPI)
Contient des préparations cellulaires fixes et multi-marquées pour observation par microscopie par fluorescence validées pour immunofluorescence
Marque:  Invitrogen™ F36924
205.96 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10523565
  • 271.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La lame préparée FluoCells n°1 contient des cellules endothéliales d’artère pulmonaire bovine (BPAEC). Le CMXRos rouge MitoTracker a été utilisé pour colorer les mitochondries dans les cellules vivantes, avec une accumulation qui dépend du potentiel des membranes. Après la fixation et la perméabilisation, l’actine F a été colorée avec de la phalloïdine Alexa Fluor 488, et les noyaux ont été contre-colorés avec le colorant d’ADN fluorescent bleu DAPI.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Lame de microscope préparée
Immunofluorescence
1 de chaque
Alexa Fluor™, FluoCells™, MitoTracker™
Conserver à température ambiante et à l’abri de la lumière.
Température ambiante
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3096431 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/01/2025 Catalog NumberF36924
Numéro de lot3096420 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2025 Catalog NumberF36924
Numéro de lot3086966 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/11/2024 Catalog NumberF36924
Numéro de lot3068206 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/10/2024 Catalog NumberF36924
Numéro de lot2984245 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/09/2024 Catalog NumberF36924
Nom du produit
Invitrogen™ Lame nº 1 préparée FluoCells™ (cellules BPAE avec MitoTracker™ rouge CMXRos, Alexa Fluor™ 488 phalloïdine, et DAPI) > Lame préparée nº1