Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport
Marque: Brady™ 223561
This item is not returnable.
View return policy
Description
Panneaux produits dangereux• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières toxiques
• Signaux de danger
Specifications
ISO 7010, conforme RoHS via la directive européenne 2002/95/CE, conformité environnementale RoHS | |
Brillant | |
1 de chaque | |
Polyester laminé | |
100 mm | |
100 mm | |
Diamant | |
Panneau pour transport |
ADR 2.2A-100*100-B7541 | |
Polyester | |
Base en acrylique permanente, sensible à la pression | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
0,024 mm | |
-40°C-110°C | |
Gaz non inflammable, non toxique 2 | |
Blanc sur vert |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport > Blanc sur vert ; Hauteur : 100 mm ; Qté : 1 Chacun ; Gaz non inflammable, non toxique 2
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction