Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport
Marque: Brady™ 257584
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux produits dangereux• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières toxiques
• Signaux de danger
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE | |
1 Ea. | |
Polyester laminé | |
297 mm | |
297 mm | |
Diamant | |
Transport Sign |
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
Pipe markers and safety signs | |
0.024 mm | |
-40°C à 110°C | |
Corrosive Substance 8 | |
Black on White |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport > Black on White; Height: 297mm; Qty: 1 Pack; Corrosive Substance 8
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu