Learn More
Brady™ Panneaux en polyester laminé pour l’utilisation obligatoire d’une hotte de protection
Marque: Brady™ 251264
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux d'obligation• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP: grande souplesse, extrème résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Signal port obligatoire d'un bonnet de protection
Spécification
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
100 mm | |
0,024 mm | |
Utiliser une hotte de protection | |
Blanc sur bleu |
1 de chaque | |
Polyester laminé | |
110°C | |
Rond | |
Signalisation obligatoire |