Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Attention : Risque biologique
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
5.15€ - 398.00€
Spécification
Finition | Brillant |
---|---|
Matériau | Polyester |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Épaisseur | 0,099 mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15654707
|
Brady™
827649 |
50 mm | 43 mm | 7/Bte |
6.50€
7 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
15548471
|
Brady™
827651 |
100 mm | 87 mm | 3/Bte |
12.40€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
15342759
|
Brady™
827650 |
100 mm | 87 mm | 250/Bte |
398.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15367667
|
Brady™
827652 |
200 mm | 173 mm | 1 de chaque |
5.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
15664707
|
Brady™
827653 |
315 mm | 273 mm | 1 de chaque |
7.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Brillant | |
Acrylique, permanent | |
0,099 mm | |
Triangulaire | |
Noir sur jaune |
Polyester | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Attention : Risque biologique