Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Attention : Risque biologique
Click to view available options
Largeur (métrique):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Hauteur (métrique):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Quantité:
1 de chaque
250/Bte
3/Bte
7/Bte
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
3 pièces
7 pièces
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W009-Tri 200-PE-CRD/1 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
| Hauteur (métrique) | 173 mm |
| Épaisseur | 0,099 mm |
| Largeur (métrique) | 200 mm |
| Afficher plus |