Learn More
Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé
Contribuez à assurer la sécurité sur le lieu de travail et à augmenter la productivité grâce à ces étiquettes d'avertissement GHS. Les panneaux de symboles GHS en polyester laminé Brady™ sont disponibles en plusieurs tailles, avec et sans texte. Les images standardisées réduisent le risque de malentendu.
Marque: Brady™ 811704
Description
- Étiquettes en losange auto-adhésives
- Pré-imprimées avec les symboles de danger GHS
- Polyester laminé, finition noir brillant et rouge sur blanc
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE | |
Brillant | |
250/Bte | |
Base en acrylique permanente, sensible à la pression, Pressure-sensitive | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
0,024 mm | |
-40°C à 110°C | |
Dangereux pour l’environnement aquatique | |
Noir sur blanc |
PIC 1806-100*100-B7541-RLL | |
Polyester | |
Marqueurs individuels sur un rouleau | |
Polyester laminé | |
100 mm | |
100 mm | |
Diamant | |
Symbole SGH |