Learn More
Brady™ Panneaux en polyester laminé ADR 3b pour le transport de liquides inflammables
4.65€ - 414.00€
Spécification
Finition | Brillant |
---|---|
Matériau | Polyester laminé |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Épaisseur | 0,099 mm |
Plage de températures (métrique) | -40°C-110°C |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Quantité | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Quantité | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11780244
|
Brady™
223604 |
100 mm | 250/Bte | 100,00 mm |
414.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11740214
|
Brady™
223565 |
200 mm | 1 de chaque | 200,00 mm |
6.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11730214
|
Brady™
223564 |
100 mm | 1 de chaque | 100,00 mm |
4.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11750214
|
Brady™
223566 |
297 mm | 1 de chaque | 297,00 mm |
13.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Specifications
Brillant | |
Acrylique, permanent | |
-40°C-110°C | |
3 |
Polyester laminé | |
0,099 mm | |
Diamant | |
Blanc sur rouge |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction