Learn More
Brady™ Panneaux en polyester laminé ADR 3b pour le transport de liquides inflammables
Marque: Brady™ 223565
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
ADR 3B-200*200-B7541 | |
Polyester laminé | |
Acrylique, permanent | |
0,099 mm | |
-40°C-110°C | |
3 |
Brillant | |
1 de chaque | |
200 mm | |
200,00 mm | |
Diamant | |
Blanc sur rouge |