Learn More
Corning™ Pipeteur 12 canaux Lambda™ Plus, étalonnage 3x10 STD
Conçu pour offrir les plus hauts niveaux de précision, de reproductibilité et de confort.
Marque: Corning™ 4086-STD
756.48 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les pipettes Lambda Plus sont dotées d’un mouvement du piston lisse et de forces de pipetage extrêmement faibles. Le volume peut être réglé en tournant la molette ou le bouton du piston, et un mécanisme de verrouillage empêche tout changement accidentel. Les pipettes Lambda Plus ont été conçues pour maintenir leur étalonnage, même après une utilisation répétée et un autoclavage. Une clé est fournie avec chaque pipeteur pour faciliter l’étalonnage interne.
- Pipeteur préétalonné livré avec certificat ISO 17025
- Méthode du test : 4 mesures à 3 volumes (volume nominal, 50 % du volume nominal, 10 % du volume nominal ou volume minimal)
- Étalonné en usine selon les normes ISO 8655 strictes, garantie de 3 ans
- Entièrement autoclavable et résistant aux UV
- Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
- Éjecteur de pointes réglable
- Précision (%) ±12 à ±1,5
- Précision (%) <6,0 à <0,7
Spécification
ISO17025 | |
Pointe de pipettes universelle | |
Lambda Plus | |
20 à 200 μl | |
3 ans |
Autoclavable | |
12 | |
Pipette multicanaux | |
Oui |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%