Learn More
Bochem™ Louche
En acier inox. La louche Bodem™ comprend une poignée plate.
53.40€ - 72.85€
Spécification
Type de produit | Louche |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
Type de poignée | Plat |
Modèle | Plat |
Certifications/Conformité | AISI 304 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10120161
|
Bochem™
8741 |
200 mL |
53.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10028250
|
Bochem™
8742 |
220 mL |
72.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Louche
- Poignée plate
- Acier inox
Spécification
Louche | |
Plat | |
AISI 304 |
Acier inoxydable (18/10) | |
Plat | |
315 mm |