Learn More
Bochem™ Louche
En acier inox. La louche Bodem™ comprend une poignée plate.
Marque: Bochem™ 8742
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.16200kg
Description
- Louche
- Poignée plate
- Acier inox
Spécification
Louche | |
Plat | |
Plat | |
315 mm |
Acier inoxydable (18/10) | |
220 mL | |
AISI 304 |