Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, capsule filter, MPC insert, injection port
Labtainers de petit volume pour l’échantillonnage, la récolte, la préparation, le stockage et le transport de liquides de traitement.
1975.00€
Specifications
Type de produit BioProcess Container
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Comprend 3 ports (1 connexion avec insert Luer Lock + bouchon, 1 connexion avec corps Luer Lock + bouchon, 1 site d’injection)
Matériau Polyéthylène
Type de tubulure C-Flex
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Capacité (métrique) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Capacité (métrique) Price Quantity & Availability  
17810807
View Documents
Thermo Scientific™
SS00160-I
10 l
1975.00€
10 pièces
Description
Description
Ce conteneur BioProcess Container (BPC) Thermo Scientific™ est un système 2D composé d’un film en polyéthylène Thermo Scientific™ ASI™ 26/77, un film multicouche de 12,5 ml, à réseau simple. Ce BPC comprend 3 ports (1 filtre à capsule à membrane, insert MPC, pinces, et site d’injection). Capacités disponibles : 1, 5, 10 et 20 L.
  • Contribue à éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables et à réduire les risques de contamination croisée
  • Tous les produits Labtainer sont construits dans un environnement de salle blanche ISO 7 dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPFa)
Applications :
  • Recueil, dosage et prélèvement d’échantillons à partir de bioréacteurs et de fermenteurs
  • Préparation et stockage de tampon, milieu de culture et réactif
  • Recueil de fraction et dosage chromatographique
  • Recueil, stockage et transport de produits pharmaceutiques en vrac et précurseurs de drogues
Caractéristiques du port BPC :
  • Ligne 1 : Filtre pour capsules à membrane en PES 0,2 μm + pince. Tubulure : C-Flex 374, longueur : 30,5 cm (12 po), dia. int. x dia. ext. : 9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 po)
  • Ligne 2 : Insert MPC + bouchon, pince. Tubulure : C-Flex 374, longueur : 91.
Specifications
Specifications
BioProcess Container
3 ports (1 connexion avec insert Luer Lock + bouchon, 1 connexion avec corps Luer Lock + bouchon, 1 site d’injection)
C-Flex
Deux sachets en poly 4 mil
Labtainer™
15/carton
Irradiés
Conserver à température ambiante.
Polyéthylène
ASI™ 26/77
Filtre à capsule et insert MPC + bouchon
Matériau de protection autour des zones rugueuses
Température ambiante
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, capsule filter, MPC insert, injection port