Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, capsule filter, MPC insert, injection port
Code produit. 17810807 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 17810807
Marque: Thermo Scientific™ SS00160I
Labtainers de petit volume pour l’échantillonnage, la récolte, la préparation, le stockage et le transport de liquides de traitement.
Ce conteneur BioProcess Container (BPC) Thermo Scientific™ est un système 2D composé d’un film en polyéthylène Thermo Scientific™ ASI™ 26/77, un film multicouche de 12,5 ml, à réseau simple. Ce BPC comprend 3 ports (1 filtre à capsule à membrane, insert MPC, pinces, et site d’injection). Capacités disponibles : 1, 5, 10 et 20 L.
  • Contribue à éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables et à réduire les risques de contamination croisée
  • Tous les produits Labtainer sont construits dans un environnement de salle blanche ISO 7 dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPFa)
Applications :
  • Recueil, dosage et prélèvement d’échantillons à partir de bioréacteurs et de fermenteurs
  • Préparation et stockage de tampon, milieu de culture et réactif
  • Recueil de fraction et dosage chromatographique
  • Recueil, stockage et transport de produits pharmaceutiques en vrac et précurseurs de drogues
Caractéristiques du port BPC :
  • Ligne 1 : Filtre pour capsules à membrane en PES 0,2 μm + pince. Tubulure : C-Flex 374, longueur : 30,5 cm (12 po), dia. int. x dia. ext. : 9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 po)
  • Ligne 2 : Insert MPC + bouchon, pince. Tubulure : C-Flex 374, longueur : 91.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Capacité (métrique) 10 l
Comprend 3 ports (1 connexion avec insert Luer Lock + bouchon, 1 connexion avec corps Luer Lock + bouchon, 1 site d’injection)
Matériau Polyéthylène
Type de tubulure C-Flex
Description du film ASI™ 26/77
Conditionnement externe Deux sachets en poly 4 mil
Détails du port Filtre à capsule et insert MPC + bouchon
Gamme de produits Labtainer
Conditionnement interne protecteur Matériau de protection autour des zones rugueuses
Quantité 15/carton
Conditions d’expédition Température ambiante
Méthode de stérilisation Irradiés
Dimensions (L x l x H) 32 x 56,5 cm (12,6 x 22,3 po)
Longueur (métrique) 32 cm
Largeur (impériale) 22,3 in
Largeur (métrique) 56,5 cm
Type de produit BioProcess Container