Learn More
Solution mère de fortification en laboratoire pour l'analyse environnementale, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
476.00€ - 810.00€
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11445908
|
SPEX Certiprep
LFS-1-100 |
125 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
476.00€
125mL |
Expédition estimée: 25-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11455908
|
SPEX Certiprep
LFS-1-500 |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
810.00€
500mL |
Expédition estimée: 25-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
P | 50μg/ml |
Al | 25μg/ml |
As | 25μg/ml |
B | 25μg/ml |
Ba | 25μg/ml |
Cr | 25μg/ml |
Cu | 25μg/ml |
Fe | 25μg/ml |
Li | 25μg/ml |
Mn | 25μg/ml |
Ni | 25μg/ml |
Pb | 25μg/ml |
Sb | 25μg/ml |
Se | 25μg/ml |
SiO2 | 25μg/ml |
Sr | 25μg/ml |
Tl | 25μg/ml |
Zn | 25μg/ml |
Cd | 10μg/ml |
Co | 10μg/ml |
Mo | 10μg/ml |
Sn | 10μg/ml |
V | 10μg/ml |
Plus | 5 μg/ml |
Ag | 2,5 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire