Learn More
Solution mère de fortification en laboratoire pour l'analyse environnementale, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep LFS-1-100
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.12500kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Includes: Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
P | 50μg/ml |
Al | 25μg/ml |
As | 25μg/ml |
B | 25μg/ml |
Ba | 25μg/ml |
Cr | 25μg/ml |
Cu | 25μg/ml |
Fe | 25μg/ml |
Li | 25μg/ml |
Mn | 25μg/ml |
Ni | 25μg/ml |
Pb | 25μg/ml |
Sb | 25μg/ml |
Se | 25μg/ml |
SiO&subscript_2 ; | 25μg/ml |
Sr | 25μg/ml |
Tl | 25μg/ml |
Zn | 25μg/ml |
Cd | 10μg/ml |
Co | 10μg/ml |
Mo | 10μg/ml |
Sn | 10μg/ml |
V | 10μg/ml |
Plus | 5 μg/ml |
Ag | 2,5 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
LFS Solution 1 | |
125 mL | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Environnement | |
5% HNO3/tr Tart. Acid/tr HF |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
With Certificate of Analysis. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
Components in 5% HNO3/tr. Tartaric acid/tr. HF. Mercury is supplied separately. Al •25μg/mL Sb •25μg/mL As •25μg/mL Ba •25μg/mL Be •5μg/mL B •25μg/mL Cd •10μg/mL Cr •25μg/mL Co •10μg/mL Cu •25μg/mL Fe •25μg/mL Pb •25μg/mL Li •25μg/mL Mn •25μg/mL Hg •5μg/mL Mo •10μg/mL Ni •25μg/mL P •50μg/mL Se •25μg/mL SiO2 |
Sécurité et traitement
- LFS Solution 1
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, hydrofluoric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire