Learn More
Buerkle™ Flacon de laboratoire en PET stérile
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 ml
500 mL
Description
- Stérilité SAL 10-3 (conformément à la norme ISO 11137)
- PET transparent
- Avec bouchon inviolable (PEHD)
- Avec graduation moulée
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | PET |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
920293 | Certificat de conformité | 31/03/2025 | 0370-0250 |
921934 | Certificat de conformité | 31/03/2025 | 0370-0250 |
920292 | Certificat de conformité | 18/03/2025 | 0370-0250 |
917868 | Certificat de conformité | 20/01/2025 | 0370-0250 |
915541 | Certificat de conformité | 20/01/2025 | 0370-0250 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Flacon de laboratoire en PET stérile >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu