Learn More
KNF Systèmes de pompes à vide LABOPORT™ SC 820 G et SC 840 G, à commande à distance
Le système de pompe à vide LABOPORT™ est un système de pompe à vide résistant aux produits chimiques comprenant une pompe à vide à membrane, une plaque de base, un séparateur du côté aspiration, un condenseur haute performance côté pression et un contrôleur de vide.
Marque: KNF 329849/338082
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Système de pompe à vide résistante aux produits chimiques comprenant une pompe à vide à membrane résistante aux produits chimiques, une plaque de base, un séparateur côté aspiration, un condenseur haute performance côté pression et un contrôleur de vide à distance.
- Idéal pour l’évaporation rotative et d’autres applications où le contrôle du niveau de vide est important.
Spécification
6 mbar | |
CC sans balais | |
CE | |
Système de pompe à vide LABOPORT™ SC 820 G | |
SC 820 G | |
13,35 kg | |
40°C | |
20 LPM | |
50/60Hz | |
347 mm | |
Système de vide | |
2 | |
Système de vide multi-utilisateurs | |
0,1 bars | |
1 de chaque |
Contrôleur de vide à distance | |
Pompe à vide à membrane, plaque de base, séparateur côté aspiration, condenseur haute performance côté pression et contrôleur de vide | |
347 x 260 x 416 mm | |
PTFE, FFPM | |
Reste du monde | |
LABOPORT™ | |
5°C | |
Gaz et vapeurs | |
416 mm | |
260 mm | |
IP30 | |
Sans huile | |
2 | |
110/240 V | |
260 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
KNF Systèmes de pompes à vide LABOPORT™ SC 820 G et SC 840 G, à commande à distance > Système de pompe à vide ; modèle : SC 820 G ; débit : 20 l/min ; poids : 13,35 kg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu