Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation cylindriques en PTFE Fisherbrand™ constituent un agitateur à usage général apprécié adapté à une grande variété d’applications.
Marque: Fisherbrand™ 001.125.5
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Profil rond et lisse pour une grande variété d’applications
- Autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
25mm | |
Cylindrique |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
5mm | |
5/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE > Dimensions (dia. x L) : Diamètre 5 x Longueur 25 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu