Learn More
Fisherbrand™ Support-élévateur pour laboratoire
Support exceptionnellement rigide et robuste sans poids excessif.
214.00€ - 575.00€
Spécification
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type de produit | Labjack |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Description | Hauteur (métrique) | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Hauteur (métrique) | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12750027
|
Fisherbrand™
|
Charge max. de 25 kg | 290 mm | 200 x 230 mm |
214.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11745396
|
Fisherbrand™
|
Charge max. de 30 kg | 470 mm | 320 x 260 mm |
575.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fabriqués à des tolérances proches de l’aluminium avec vis de fonctionnement en acier inox
- Les plaques ont un fini anodisé bleu
- Conçu pour être totalement stable et exempt de mouvements à bascule
Spécification
Aluminium | |
Labjack | |
1 de chaque |