Learn More
Fisherbrand™ Support-élévateur pour laboratoire
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 kg
30 kg
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Hauteur (métrique) | 470 mm |
| Dimensions (L x l) | 320 x 260 mm |
| Capacité (métrique) | 30 kg |
| Type de produit | Labjack |
| Description | Charge max. de 30 kg |
| Quantité | 1 de chaque |