Learn More
Labconco™ Boîtiers de balance Xpert™ : grand, 3 pi.Large
Les boîtiers protègent l’utilisateur en conservant les poudres, particules et vapeurs contenues
Marque: Labconco™ 3930330
Requires : Extracteur(s) portatif(s) FilterMate ou ventilateur à distance, surface de travail, base de support, réseau de gaines — vendus séparément.Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients Thermo.
Description
Avec leur profil bas, ces boîtiers relâchent moins d’air de la pièce trempée que les hottes filtrantes traditionnelles, économisant ainsi de l’énergie.Ils n’ont aucun commutateur, câblage ou dispositif d’entretien qui peuvent ajouter des coûts importants.Les unités nécessitent une aération, soit grâce à un système d’évacuation portatif FilterMate™, soit à l’extérieur par un échappement, soit grâce à un ventilateur à distance.Disponible avec et sans contrôle intégré de la circulation d’air.
- Feuille d’air ergonomique avec ouvertures aérodynamiques pour flux d’air Clean-Sweep™
- Alimentation en air de dilution supérieure et feuille de châssis ; baffle arrière perforé en zone, pivotant et feuilles à entrée latérale
- Cadre en aluminium recouvert de poudre sèche, blanc et gris glacier, ainsi que collecteur et baffle arrière en acier ; aucune liaison plastique-plastique non fiable
- Lunettes de sécurité frontale en verre trempé de 0,25 po d’épaisseur, côtés et dessus
- Le châssis incliné et à charnière ergonomique pivote vers le haut à un angle de 20° ; se verrouille à une hauteur de chargement de 27,7 po.
- Ouvertures d’échappement rectangulaires de 2 × 10 po avec couvercles en haut et en bas
- Les unités nécessitent une aération, soit grâce à un système d’évacuation portatif FilterMate™, soit à l’extérieur par un échappement, soit grâce à un ventilateur à distance
- Disponible avec et sans contrôle intégré de la circulation d’air
Moniteur de débit d’air Guardian Jr.
- Surveille en continu le débit d’air
- Le voyant vert s’allume lorsque le débit d’air est dans la plage de consigne
- Le voyant rouge s’allume et l’alarme sonore retentit lorsque le débit d’air est hors de la plage de consigne
- Boîtier en acier recouvert de poudre
- Surveille en continu le débit d’air
- Fournit un affichage numérique de la vitesse réelle de la face
- L’alarme sonore / visuelle avertit l’opérateur lorsque le débit d’air est hors de la plage de consigne
- Port de communication RS-232 pour la connexion à l’ordinateur ; peut être configuré pour les connexions d’entrée externes telles que le retrait de nuit ou l’alarme externe et jusqu’à trois relais de sortie
- Boîtier en acier recouvert de poudre pour le montage
Informations sur la commande
Les accessoires en option pour l’installation sur site comprennent des lampes fluorescentes, des étagères utilitaires, un porte-flacons et un porte-tissus, des adaptateurs de transition. Progiciel de validation disponible contenant une balance de stabilité, le confinement des poudres et le rapport de test ASHRAE 110-1995 - modifié ; protocole de qualification d’installation / qualification d’opération (QI / QO) ; et journal de maintenance. Pour plus d’informations, contactez le représentant de votre service clients.
Compliance
SEFA 1-2002 ; ASHRAE™ 110-1995 modifié ; ANSI™ Z9.5-1993.Confinement des particules vérifié de façon indépendante par SafeBridge Consultants, Inc.
Spécification
Époxy | |
ANSI Z9.5, ASHRAE 110, SEFA 1 | |
23,4 in | |
59,4 cm | |
29 x 3 x 32 in (73,7 x 91,4 x 81,3 cm) | |
31,5 in | |
81,3 cm | |
24,4 cm | |
73,7 cm | |
2 | |
160 lb | |
36 in | |
91,4 cm |
Aluminium revêtu d’époxy | |
29 in | |
73,6 cm | |
23,4 x 34,8 x 31,5 in (59,4 x 88,4 x 80 cm) | |
32 in | |
10 in | |
80 cm | |
29 in | |
Sans moniteur | |
Extracteur(s) portatif(s) FilterMate ou ventilateur à distance ; surface de travail ; base de support ; réseau de gaines. | |
73 kg | |
34,8 in | |
88,4 cm |