Learn More
Labconco™ Surface de travail SpillStopper™ pour 6 piProtector™XStream
La surface de travail Labconco SpillStopper™ est creuse et profilée pour se conformer à la doublure intérieure pour contenir des déversements.
3615.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Protector XStream Fume Hood (72 in.) |
---|---|
Type de produit | Arrière gauche |
Matériau | Résine époxy |
À utiliser avec (application) | Laboratory Fume Hood Work |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13141144
|
Labconco™
9503610 |
Left Rear | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Creuse et profilée pour se conformer à la doublure intérieure des hottes de laboratoire Protector
- Bord avant avec un grand rayon pour diriger le débit d’air de manière aérodynamique vers la hotte
- Trous pré-percés pour les passages de plomberie et de ventilation
- Comprend la découpe pour évier arrière gauche
Spécification
Protector XStream Fume Hood (72 in.) | |
Arrière gauche | |
Résine époxy | |
Laboratory Fume Hood Work |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labconco™ Surface de travail SpillStopper™ pour 6 piProtector™XStream