Learn More
Labconco™ Surface de travail SpillStopper™ pour 6 piProtector™XStream
Code produit. 13141144 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Comprend:
Arrière gauche
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13141144
Marque: Labconco™ 9503610
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La surface de travail Labconco SpillStopper™ est creuse et profilée pour se conformer à la doublure intérieure pour contenir des déversements.
  • Creuse et profilée pour se conformer à la doublure intérieure des hottes de laboratoire Protector
  • Bord avant avec un grand rayon pour diriger le débit d’air de manière aérodynamique vers la hotte
  • Trous pré-percés pour les passages de plomberie et de ventilation
  • Comprend la découpe pour évier arrière gauche
Spécification
À utiliser avec (équipement) Protector XStream Fume Hood (72 in.)
Comprend Arrière gauche
Type de produit Arrière gauche
Matériau Résine époxy
À utiliser avec (application) Laboratory Fume Hood Work