Learn More
Labconco™ Systèmes de concentrations CentriVap™ : Piège à froid -50°C
Piège à froid pour une utilisation avec le concentrateur de paillasse CentriVap Labconco
7810.00€
Spécification
Certifications | CE, ETL, ETL-C |
---|---|
Plage de températures (métrique) | -50deg;C |
Température de fonctionnement | -40deg;C |
Type | Paillasse |
Largeur (impériale) | 14,5 in |
Code produit | Marque | Ampérage | Fréquence | Tension | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Ampérage | Fréquence | Tension | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10368762
|
Labconco™
7811030 |
2,4 A | 50 Hz | 230 V | Couvercle en acier inoxydable, en acrylique |
7810.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Protègent la pompe à vide en piégeant l’humidité, les vapeurs et les fumées corrosives lorsqu’elles s’évaporent des échantillons
- Réfrigérant exempt de CFC respectueux de l’environnement
- Le condenseur en acier inox permet de recueillir 4 litres de liquide, accepte un insert en verre en option (16-315-61) pour les substances corrosives
- Le tuyau d’évacuation résistant à la corrosion accélère le nettoyage
- Le voyant PRÊT s’illumine à -40°C, ce qui indique que les conditions de concentration sont bonnes
Informations sur la commande
Choix entre les modèles 115 V et 230 V.
Compliance
Certification ETL, ETL-C et CE
Spécification
CE, ETL, ETL-C | |
-40deg;C | |
14,5 in | |
13,8 in | |
24,2 in | |
80 lb |
-50deg;C | |
Paillasse | |
36,8 cm | |
35 cm | |
61,4 cm | |
36 kg |