Learn More
Labconco™ Systèmes de concentrations CentriVap™ : Piège à froid -50°C
Piège à froid pour une utilisation avec le concentrateur de paillasse CentriVap Labconco
Marque: Labconco™ 7811030
6718.51 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Protègent la pompe à vide en piégeant l’humidité, les vapeurs et les fumées corrosives lorsqu’elles s’évaporent des échantillons
- Réfrigérant exempt de CFC respectueux de l’environnement
- Le condenseur en acier inox permet de recueillir 4 litres de liquide, accepte un insert en verre en option (16-315-61) pour les substances corrosives
- Le tuyau d’évacuation résistant à la corrosion accélère le nettoyage
- Le voyant PRÊT s’illumine à -40°C, ce qui indique que les conditions de concentration sont bonnes
Informations sur la commande
Choix entre les modèles 115 V et 230 V.
Compliance
Certification ETL, ETL-C et CE
Spécification
CE, ETL, ETL-C | |
Système de concentration aqueuse | |
Couvercle en acier inoxydable, en acrylique | |
NEMA 6-15 | |
14,5 in | |
13,8 in | |
24,2 in | |
80 lb | |
230 V/50 Hz | |
2,4 A |
-50°C | |
Compresseur 1/3 cv, collecteur de 4 L en acier inoxydable, couvercle en acrylique avec deux raccords à déconnexion rapide, orifice de vidange en acier inoxydable avec vanne en nylon, clip de mise à la terre et interrupteur marche / arrêt | |
-40deg;C | |
Paillasse | |
36,8 cm | |
35 cm | |
61,4 cm | |
36 kg | |
230 V | |
50 Hz |