Learn More
Epredia™ Tampon de trypsine Lab Vision™ (prétraitement enzymatique) + 30 ml concentré de trypsine
La trypsine (prétraitement enzymatique) Epredia™ Lab Vision est idéale pour les procédures immunohistochimiques.
194.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker de 2°à 8°C |
---|---|
Type de produit | Trypsine |
Quantité | 1 de chaque |
À utiliser avec (application) | Immunohistochimie |
Code produit | Marque | Formule | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Formule | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12623977
|
Epredia™
TA-125-TR |
Tampon 125 ml + concentré de trypsine 30 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
La trypsine (prétraitement enzymatique) Thermo Scientific™ Lab Vision est idéale pour les procédures immunohistochimiques.
La trypsine est une enzyme digestive communément utilisée dans les procédures immunohistochimiques impliquant des tissus fixés au formol, inclus en paraffine. Ses propriétés digestives sont, dans de nombreux cas, requises en prétraitement avant l’application de l’anticorps primaire, pour produire un signal avec certaines interactions protéine-anticorps. Il est plus utile que les prétraitements à ébullition pour les anticorps tels que AE3 et AE1/AE3.- Fourni sous la forme d’un système bicomposant
Inclut :
TA-015-TR : 15 ml (tampon) (TA-015-TRB), 5 ml (concentré de trypsine) (TA-005-TRC)
TA-125-TR : 125 ml (tampon) (TA-125-TRB), 30 ml (concentré de trypsine) (TA-030-TRC)
Recommandé dans les cas suivants :
Immunohistochimie
Spécification
Stocker de 2°à 8°C | |
Trypsine | |
1 de chaque | |
Immunohistochimie |