Learn More
Epredia™ Tampon citrate Lab Vision™ pour récupération d’épitopes induite par la chaleur (10X)
Améliorez la réactivité de nombreux anticorps dans les tissus fixés au formol grâce au tampon de citrate Epredia™ Lab Vision™ pour la récupération d’épitopes induite par la chaleur (10X).
Marque: Epredia™ AP-9003-125
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Améliorez la réactivité de nombreux anticorps dans les tissus fixés au formol grâce au tampon de citrate Thermo Scientific™ Lab Vision™ pour la récupération d’épitopes induite par la chaleur (10X).
- Tampon citrate, pH 6,0
- Solutions de réserve 10X
- Diluer à raison de 1/10 avec de l’eau distillée avant l’utilisation
- Conserver à température ambiante.
- Stable jusqu’à 18 mois.
- Ne contient pas de conservateurs.
- Pour les périodes dépassant 3 mois, conserver entre 2 et 8°C.
Spécification
Température ambiante | |
Citrate | |
Immunohistochimie |
10X | |
125 ml | |
6 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Utilisation réservée la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu