Learn More
Epredia™ Tampon citrate Lab Vision™ pour récupération d’épitopes induite par la chaleur (10X)
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
500 ml
Conditionnement:
125mL
500mL
Description
Améliorez la réactivité de nombreux anticorps dans les tissus fixés au formol grâce au tampon de citrate Thermo Scientific™ Lab Vision™ pour la récupération d’épitopes induite par la chaleur (10X).
- Tampon citrate, pH 6,0
- Solutions de réserve 10X
- Diluer à raison de 1/10 avec de l’eau distillée avant l’utilisation
- Conserver à température ambiante.
- Stable jusqu’à 18 mois.
- Ne contient pas de conservateurs.
- Pour les périodes dépassant 3 mois, conserver entre 2 et 8°C.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Dilution | 10X |
| Type de produit | Citrate |
| Quantité | 125 ml |
| À utiliser avec (application) | Immunohistochimie |
| pH | 6 |
Utilisation réservée la recherche