Learn More
Eagle Lab Packs with Screw-On Lid
Eagle Lab Packs are ideal for safe storage, handling and transportation of hazardous materials, spill containment and clean-up of hazardous materials, original shipping container, bio waste disposal and incineration.
101.00€ - 243.00€
Spécification
Couleur | Jaune |
---|---|
À utiliser avec (application) | Stockage, manipulation et transport sûrs des matières dangereuses |
Matériau | Polyéthylène |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17752308
|
Eagle
EDR16500YL |
75,7 L |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17742308
|
Eagle
EDR1600SYL |
113 L |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17762308
|
Eagle
EDR16570YL |
217 L |
243.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
- Eagle Lab Pack Drums are constructed of Yellow blow-molded, high-density polyethylene (HDPE) with UV inhibitors, are durable and lightweight, weather and chemical resistant, and screw-on lid
- Ideal for safe storage, handling and transportation of hazardous materials, spill containment and cleanup of hazardous materials, original shipping container, bio waste disposal and incineration
- Lab Packs/Open Head Drums- for use with smaller non-damaged bottles, cans, carboys and 5-gallon pails of non-leaking hazardous materials - if leaking, must pack with sufficient sorbents for - NO FREE LIQUIDS
Spezifikation
Jaune | |
Stockage, manipulation et transport sûrs des matières dangereuses | |
Polyéthylène |