Learn More
Eagle Lab Packs with Screw-On Lid
Eagle Lab Packs are ideal for safe storage, handling and transportation of hazardous materials, spill containment and clean-up of hazardous materials, original shipping container, bio waste disposal and incineration.
Marque: Eagle EDR16500YL
78.59 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 5.85000kg
Description
- Les tambours pour boîtes de laboratoire Eagle sont fabriqués en polyéthylène haute densité (PEHD) moulé par injection jaune avec inhibiteurs UV, sont durables et légers, résistants aux intempéries et aux produits chimiques, et présentent un couvercle à visser
- Parfaits pour le stockage, la manipulation et le transport en toute sécurité des matières dangereuses, le confinement des déversements et le nettoyage des matières dangereuses, le récipient d’expédition d’origine, l’élimination des déchets biologiques et l’incinération
- Boîtes de laboratoire/Tambours à tête ouverte : destinés à une utilisation avec de plus petits flacons, des boîtes de conserve, des bonbonnes et des seaux de 5 gallons non endommagés de matières dangereuses étanches ; en cas de fuite, doivent être conditionnés avec des sorbants suffisants pour ; PAS DE LIQUIDES LIBRES
Spécification
75,7 L | |
Jaune | |
Stockage, manipulation et transport sûrs des matières dangereuses | |
Polyéthylène |