Learn More
Chlorhydrate d’ester benzylique de L-valine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
65.63€ - 252.26€
Identifiants chimiques
CAS 2462-34-2
Formule moléculaire C12H18ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 243.73
Numéro MDL MFCD22422648
Clé InChI ZIUNABFUHGBCMF-MERQFXBCSA-N
Synonyme l-valine benzyl ester hydrochloride, val-obzl hcl, h-val-obzl.hcl, s-benzyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, valine benzyl ester hydrochloride, benzyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, val-obzl.hcl, val-obzl. hcl, l-valine benzyl ester hydrochloride
CID PubChem 11601206
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-méthylbutanoate de benzyle ; chlorhydrate
SMILES Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15498788
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62242.06
5 g
65.63€
5g
15408798
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62242.14
25 g
252.26€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
2462-34-2
243.73
ZIUNABFUHGBCMF-MERQFXBCSA-N
11601206
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
C12H18ClNO2
MFCD22422648
l-valine benzyl ester hydrochloride, val-obzl hcl, h-val-obzl.hcl, s-benzyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, valine benzyl ester hydrochloride, benzyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, val-obzl.hcl, val-obzl. hcl, l-valine benzyl ester hydrochloride
(2S)-2-amino-3-méthylbutanoate de benzyle ; chlorhydrate
Spécification
L-Valine benzyl ester hydrochloride
2462-34-2
MFCD22422648
ZIUNABFUHGBCMF-MERQFXBCSA-N
(2S)-2-amino-3-méthylbutanoate de benzyle ; chlorhydrate
11601206
−10° (c=2 in Water)
138°C
C12H18ClNO2
l-valine benzyl ester hydrochloride, val-obzl hcl, h-val-obzl.hcl, s-benzyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, valine benzyl ester hydrochloride, benzyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, val-obzl.hcl, val-obzl. hcl, l-valine benzyl ester hydrochloride
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
243.73
243.73
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Stockage à -20°C