Learn More
Chlorhydrate d’ester benzylique de L-valine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15498788
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15498788
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62242.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2462-34-2 | C12H18ClNO2 | 243.73 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2462-34-2
Formule moléculaire C12H18ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 243.73
Numéro MDL MFCD22422648
Clé InChI ZIUNABFUHGBCMF-MERQFXBCSA-N
Synonyme l-valine benzyl ester hydrochloride, val-obzl hcl, h-val-obzl.hcl, s-benzyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, valine benzyl ester hydrochloride, benzyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, val-obzl.hcl, val-obzl. hcl, l-valine benzyl ester hydrochloride
CID PubChem 11601206
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-méthylbutanoate de benzyle ; chlorhydrate
SMILES Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Valine benzyl ester hydrochloride
Point de fusion 138°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 243.73
Rotation optique −10° (c=2 in Water)
Pourcentage de pureté 95%