Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosine, +99 %
La L-tyrosine, numéro CAS 60-18-4, est un acide aminé non essentiel aromatique considéré comme un métabolite fondamental, impliqué dans la synthèse des protéines et la photosynthèse.
22.51€ - 967.82€
Chemical Identifiers
CAS | 60-18-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H11NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 181.19 |
Numéro MDL | MFCD00002606 |
Clé InChI | OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N |
Synonyme | l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l |
CID PubChem | 6057 |
ChEBI | CHEBI:17895 |
Nom IUPAC | Acide (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoïque |
SMILES | N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10367070
|
Thermo Scientific Chemicals
140640050 |
5 g | Bouteille en verre |
22.51€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10744851
|
Thermo Scientific Chemicals
140641000 |
100 g | Flacon en plastique |
71.46€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10245000
|
Thermo Scientific Chemicals
140640010 |
1 kg | Flacon en plastique |
439.19€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10702744
|
Thermo Scientific Chemicals
140640025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
967.82€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La L-tyrosine est l’isomère lévogyre de la tyrosine d’acides aminés aromatiques, synthétisée in vivo à partir de la L-phénylalanine
• Elle est disponible sous forme de poudre cristalline, blanc cassé, stable à température ambiante et soluble dans l’acide chlorhydrique
Applications
• La L-tyrosine in vivo est impliquée dans la synthèse des protéines et est un précurseur d’alcaloïdes tels que la morphine, des neurotransmetteurs, d l’adrénaline, de l’acide p-coumarique, de la thyroxine, de la mélanine pigmentaire et des catécholamines.
•Utilisée comme supplément, la L-tyrosine augmente les niveaux des neurotransmetteurs, de la dopamine, de l’adrénaline et de la norépinéphrine dans le cerveau
• Elle est considérée comme un supplément alimentaire essentiel pour les patients atteints de phénylcétonurie qui n’ont pas l’enzyme phénylalanine hydroxylase et qui par conséquent ne peuvent pas convertir la phénylalanine en tyrosine
• La L-tyrosine joue un rôle vital en tant que porteur d’électrons dans le processus de la photosynthèse
• En raison de son rôle dans la synthèse des catécholamines, la L-tyrosine est également utilisée dans la recherche pour étudier son impact sur le stress
Chemical Identifiers
60-18-4 | |
181.19 | |
OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N | |
6057 | |
Acide (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoïque |
C9H11NO3 | |
MFCD00002606 | |
l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l | |
CHEBI:17895 | |
N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O |
Specifications
L-Tyrosine | |
Blanc | |
99+% | |
C9H11NO3 | |
MFCD00002606 | |
-9.8° to -12.3° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl) | |
0.1% max. | |
OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N | |
Acide (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoïque | |
181.19 | |
CHEBI:17895 | |
≥99.0% (on dried substance) |
60-18-4 | |
Authentique | |
0.5% max. (1 g, 105°C) | |
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H | |
14, 605 | |
15, 10020 | |
l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l | |
N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O | |
− 11.05 (20.00°C c=5,dilHCL/H2O 50/50) | |
6057 | |
181.19 | |
Poudre cristalline |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
- L-Tyrosine
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.