Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosine, +99 %
Code produit. 10702744
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
La L-tyrosine, numéro CAS 60-18-4, est un acide aminé non essentiel aromatique considéré comme un métabolite fondamental, impliqué dans la synthèse des protéines et la photosynthèse.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La L-tyrosine est l’isomère lévogyre de la tyrosine d’acides aminés aromatiques, synthétisée in vivo à partir de la L-phénylalanine
• Elle est disponible sous forme de poudre cristalline, blanc cassé, stable à température ambiante et soluble dans l’acide chlorhydrique
Applications
• La L-tyrosine in vivo est impliquée dans la synthèse des protéines et est un précurseur d’alcaloïdes tels que la morphine, des neurotransmetteurs, d l’adrénaline, de l’acide p-coumarique, de la thyroxine, de la mélanine pigmentaire et des catécholamines.
•Utilisée comme supplément, la L-tyrosine augmente les niveaux des neurotransmetteurs, de la dopamine, de l’adrénaline et de la norépinéphrine dans le cerveau
• Elle est considérée comme un supplément alimentaire essentiel pour les patients atteints de phénylcétonurie qui n’ont pas l’enzyme phénylalanine hydroxylase et qui par conséquent ne peuvent pas convertir la phénylalanine en tyrosine
• La L-tyrosine joue un rôle vital en tant que porteur d’électrons dans le processus de la photosynthèse
• En raison de son rôle dans la synthèse des catécholamines, la L-tyrosine est également utilisée dans la recherche pour étudier son impact sur le stress
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-18-4
Formule moléculaire C9H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Numéro MDL MFCD00002606
Clé InChI OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonyme l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
CID PubChem 6057
ChEBI CHEBI:17895
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Tyrosine
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, 605
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Merck Index 15, 10020
Conditionnement Flacon en plastique
Rotation spécifique -9.8° to -12.3° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl)
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté ≥99.0% (on dried substance)
Cendres sulfatées 0.1% max.
Conditions de rotation spécifiques − 11.05 (20.00°C c=5,dilHCL/H2O 50/50)
Quantité 2.5 kg
Forme physique Poudre cristalline