Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-tryptophane 99 %
Le L(-)-tryptophane, numéro CAS 73-22-3, est un acide aminé essentiel nécessaire à la biosynthèse des protéines.
27.80€ - 1362.78€
Identifiants chimiques
CAS | 73-22-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H12N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 204.23 |
Numéro MDL | MFCD00064340 |
Clé InChI | QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N |
Synonyme | l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin |
CID PubChem | 6305 |
ChEBI | CHEBI:16828 |
Nom IUPAC | Acide (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque |
SMILES | N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10306980
|
Thermo Scientific Chemicals
140590050 |
5 g | Bouteille en verre |
27.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10316980
|
Thermo Scientific Chemicals
140590250 |
25 g | Flacon en plastique |
57.99€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10543881
|
Thermo Scientific Chemicals
140591000 |
100 g | Flacon en plastique |
163.82€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10193520
|
Thermo Scientific Chemicals
140595000 |
500 g | Flacon en plastique |
658.28€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10544264
|
Thermo Scientific Chemicals
140590010 |
1 kg | Flacon en plastique |
1362.78€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- Le L(-)-tryptophane est un composé aromatique non polaire et un acide aminé essentiel requis pour la synthèse des protéines
- C’est un précurseur biochimique de la niacine, des alcaloïdes indoles et de la sérotonine
Applications
- Le L-tryptophane agit comme supplément alimentaire naturel et possède des applications de laboratoire dans la recherche sur les antidépresseurs, les anxiolitiques et les somnifères
- C’est un précurseur des métabolites qui sont importants dans l’étude en laboratoire de la physiologie des mammifères, y compris les fonctions gastro-intestinales, l’immunité, le métabolisme et le système nerveux
Identifiants chimiques
73-22-3 | |
204.23 | |
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N | |
6305 | |
Acide (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque |
C11H12N2O2 | |
MFCD00064340 | |
l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin | |
CHEBI:16828 | |
N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O |
Spécification
L(-)-Tryptophan | |
99% | |
De couleur blanche à blanche / jaune | |
99% | |
C11H12N2O2 | |
22, 546 | |
15, 9977 | |
Solubility in water: 11.4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides and hot alcohol, insoluble in chloroform | |
N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O | |
− 31.10 (20.00°C c=1,H20) | |
6305 | |
204.23 | |
Poudre cristalline |
280.0°C to 285.0°C | |
73-22-3 | |
Authentique | |
0.5% max. (1 g, 105°C) | |
MFCD00064340 | |
− 31.10 | |
l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin | |
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N | |
Acide (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque | |
204.23 | |
CHEBI:16828 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-795-6
missing translation for 'rtecsNumber' : YN6130000
missing translation for 'tsca' : TSCA