Learn More
Techsit™ Chaise haute de laboratoire L-Tech
Chaise haute de laboratoire en vinyle antimicrobien.
Marque: Techsit™ TS8311S/BL
Informations supplémentaires : Poids : 16.00000kg
Description
- Chaise haute en vinyle avec anneau repose-pieds réglable
- Vinyle antimicrobien noir - nettoyage facile.
- Siège et dossier à conception ergonomique et profilés
- Garantie de 5 ans y compris le vinyle.
- Capacité de poids de 150 kg Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Spécification
Yes | |
Laboratory Seat | |
Yes | |
Yes | |
16 kg | |
Yes | |
High Bench Height | |
150 kg | |
Not Autoclavable | |
Steel | |
Sapphire Blue |
5 Year | |
Gas Lift | |
No | |
No | |
Brake Loaded Casters | |
Ergonomic | |
Vinyl | |
490 mm | |
Vinyl | |
Yes | |
Vinyl |