Learn More
Techsit™ Chaise haute de laboratoire L-Tech
Chaise haute de laboratoire en vinyle antimicrobien.
508.04€ - 632.74€
Spécification
Réglable | Yes |
---|---|
Type de dossier | Ergonomic |
Finition | Vinyl |
Matériau de la monture | Steel |
Type de levage | Gas Lift |
Product Code | Brand | Couleur | Avec accoudoir | Avec roulettes | Avec inclinaison | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Couleur | Avec accoudoir | Avec roulettes | Avec inclinaison | Price | Quantity & Availability | ||
16503924
|
Techsit™
TS8311B/BL |
Black | No | Yes | No |
554.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16513924
|
Techsit™
TS8311B/ST |
Black | No | No | Yes |
547.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16523924
|
Techsit™
TS8311S |
Sapphire Blue | No | No | No |
508.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16533924
|
Techsit™
TS8311S/AA |
Sapphire Blue | Yes | No | No |
632.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16543924
|
Techsit™
TS8311S/BL |
Sapphire Blue | No | Yes | No |
554.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16553924
|
Techsit™
TS8311S/ST |
Sapphire Blue | No | No | Yes |
547.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16593914
|
Techsit™
TS8311B/AA |
Black | Yes | No | No |
632.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Chaise haute en vinyle avec anneau repose-pieds réglable
- Vinyle antimicrobien noir - nettoyage facile.
- Siège et dossier à conception ergonomique et profilés
- Garantie de 5 ans y compris le vinyle.
- Capacité de poids de 150 kg Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Specifications
Yes | |
Vinyl | |
Gas Lift | |
High Bench Height | |
5 Year | |
Yes | |
Yes | |
Vinyl |
Ergonomic | |
Steel | |
150 kg | |
Vinyl | |
16 kg | |
Yes | |
Laboratory Seat |