Learn More
Microspec™ Étaleurs en L
Comporte des bords lisses qui évite les déchirures et les creusements dans la gélose
Marque: Microspec™ E1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué en polystyrène hautement résistant aux chocs
- Longueur totale pour éviter toute contamination
- Jetable
- Stériles, fabriqués aseptiquement
- Idéal pour les comptages bactériens
Spécification
Oui | |
5,5 in | |
Sachet Microseal, Ecopack | |
Polystyrène hautement résistant aux chocs | |
Fabrication aseptique |
Bleu | |
140 mm | |
7500 | |
Étaleur |