Learn More
Microspec™ Étaleurs en L
Click to view available options
Quantité:
500
7500
Type de produit:
Produit d’inoculation
Étaleur
Conditionnement:
500 pièces
7500 pièces
Description
- Fabriqué en polystyrène hautement résistant aux chocs
- Longueur totale pour éviter toute contamination
- Jetable
- Stériles, fabriqués aseptiquement
- Idéal pour les comptages bactériens
Spécification
Spécification
| Jetable | Oui |
| Couleur | Bleu |
| Longueur (impériale) | 5,5 in |
| Longueur (métrique) | 140 mm |
| Conditionnement | Sachet Microseal, Ecopack |
| Quantité | 7500 |
| Matériau | Polystyrène hautement résistant aux chocs |
| Type de produit | Étaleur |
| Stérilité | Fabrication aseptique |