Learn More
Masterflex™ Têtes de pompe à arbre long standard L/S™
Les têtes de pompe à arbre long standard Masterflex™ L/S™ sont la solution idéale pour les applications de transfert de liquide qui nécessitent une grande précision et une répétabilité
Marque: Masterflex™ 07024-10
415.68 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour les applications de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité élevées
- Les têtes standards sont moulées avec précision pour s’adapter à une taille unique de tubulure
- La tête de pompe est compacte et de conception simple
- La même entrée/sortie de tubulure latérale est parfaite pour les applications à espace limité
- Les têtes standards sont compactes et faciles à intégrer dans vos applications OEM
- Convient pour une utilisation avec des tailles de tubulure de taille 16 ou 24 L/S™
- Accepte une tubulure unique pour garantir des performances optimales des pompes Masterflex
- À utiliser avec les entraînements de pompe Masterflex L/S™ qui nécessitent la tête de pompe à arbre long
- Ces têtes de pompe ne sont pas compatibles avec les entraînements d’arbre standard
Spécification
1:1 Rapports | |
Transfert de fluides nécessitant une précision et une répétabilité élevées | |
PC | |
3 | |
24 L/S™ | |
Acier inoxydable |
2,8 à 1700 ml/min. | |
Entraînements de pompe L/S™ nécessitant un certain type de tête de pompe à arbre long | |
1 | |
Fixe | |
Arbre long | |
0,02 à 600 tr/min |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Têtes de pompe à arbre long standard L/S™ > 24 L/S™
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu