Learn More
Masterflex™ Têtes de pompe à arbre long standard L/S™
Click to view available options
Taille de la tubulure:
16 L/S™
24 L/S™
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Idéal pour les applications de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité élevées
- Les têtes standards sont moulées avec précision pour s’adapter à une taille unique de tubulure
- La tête de pompe est compacte et de conception simple
- La même entrée/sortie de tubulure latérale est parfaite pour les applications à espace limité
- Les têtes standards sont compactes et faciles à intégrer dans vos applications OEM
- Convient pour une utilisation avec des tailles de tubulure de taille 16 ou 24 L/S™
- Accepte une tubulure unique pour garantir des performances optimales des pompes Masterflex
- À utiliser avec les entraînements de pompe Masterflex L/S™ qui nécessitent la tête de pompe à arbre long
- Ces têtes de pompe ne sont pas compatibles avec les entraînements d’arbre standard
Spécification
Spécification
| Description | 1:1 Rapports |
| Débit | 0,8°à 480 ml/min. |
| À utiliser avec (application) | Transfert de fluides nécessitant une précision et une répétabilité élevées |
| À utiliser avec | Entraînements de pompe L/S™ nécessitant un certain type de tête de pompe à arbre long |
| Matériau | PC |
| Nbre de canaux | 1 |
| Nbre de rouleaux | 3 |
| Type d’occlusion | Fixe |
| Taille de la tubulure | 16 L/S™ |
| Type | Arbre long |
| Afficher plus |