Learn More
L(+)-ribose, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
33.17€ - 252.00€
Identifiants chimiques
CAS | 24259-59-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.13 |
Numéro MDL | MFCD00167010 |
Clé InChI | HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N |
Synonyme | l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p |
CID PubChem | 90428 |
ChEBI | CHEBI:47015 |
Nom IUPAC | (2S,3S,4S)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal |
SMILES | OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15550524
|
Thermo Scientific Acros
257910010 |
1 g |
33.17€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15560524
|
Thermo Scientific Acros
257910050 |
5 g |
91.56€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15570524
|
Thermo Scientific Acros
257910250 |
25 g |
252.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
24259-59-4 | |
150.13 | |
HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N | |
90428 | |
(2S,3S,4S)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal |
C5H10O5 | |
MFCD00167010 | |
l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p | |
CHEBI:47015 | |
OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O |
Spécification
L(+)-Ribose | |
84.0°C to 86.0°C | |
98.5% min. (ELSD) (HPLC) | |
C5H10O5 | |
01,859 | |
+ 20.00 | |
(10% in water) Clear colorless | |
OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O | |
150.13 | |
CHEBI:47015 | |
99% |
24259-59-4 | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
MFCD00167010 | |
+ 20.00 (20.00°C c=2,water) | |
l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p | |
HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N | |
(2S,3S,4S)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal | |
90428 | |
150.13 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 246-110-4
RUO – Research Use Only