Learn More
L(+)-ribose, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15560524
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24259-59-4
Formule moléculaire C5H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Numéro MDL MFCD00167010
Clé InChI HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Synonyme l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p
CID PubChem 90428
ChEBI CHEBI:47015
Nom IUPAC (2S,3S,4S)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal
SMILES OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Ribose
Point de fusion 84.0°C to 86.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Quantité 5 g
Beilstein 01,859
Conditions de rotation spécifiques + 20.00 (20.00°C c=2,water)
Rotation spécifique + 20.00
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 99%