Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-phénylalanine, 98,5+ %
45.93€ - 1839.15€
Identifiants chimiques
CAS | 63-91-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H11NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.19 |
Numéro MDL | MFCD00064227 |
Clé InChI | COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh |
CID PubChem | 6140 |
ChEBI | CHEBI:17295 |
SMILES | NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10574061
|
Thermo Scientific Chemicals
130310250 |
25 g | Flacon en plastique |
45.93€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10584061
|
Thermo Scientific Chemicals
130311000 |
100 g | Flacon en plastique |
117.59€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10445175
|
Thermo Scientific Chemicals
130315000 |
500 g | Flacon en plastique |
421.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13438348
|
Thermo Scientific Chemicals
130310025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
1839.15€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
63-91-2 | |
165.19 | |
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N | |
6140 | |
NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O |
C9H11NO2 | |
MFCD00064227 | |
l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh | |
CHEBI:17295 |
Spécification
L-Phenylalanine | |
63-91-2 | |
Blanc | |
Authentique | |
98.5+% | |
C9H11NO2 | |
MFCD00064227 | |
0.1% max. | |
Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: very slightly soluble in methanol, ethanol | |
NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O | |
− 34.10 (20.00°C c=2,water,dry basis) | |
6140 | |
165.19 | |
Poudre cristalline ou cristaux |
270.0°C to 275.0°C | |
5.4 to 6.0 (1% aq. soln.) | |
20ppm max. | |
10ppm max. | |
0.3% max. (105°C, 3 hrs) | |
C6H5CH2CH(NH2)CO2H | |
− 34.10 | |
l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh | |
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N | |
Acide 2-amino-3-phénylpropanoïque | |
165.19 | |
CHEBI:17295 | |
≥98.5% |
RUO – Research Use Only