Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-isoleucine, 99 % Code produit.: 10051900
Thermo Scientific Chemicals L-isoleucine, 99 %
Code produit. 10051900
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Code produit. 10051900
Marque: Thermo Scientific Chemicals 166171000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-32-5
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00064222 MFCD00004268
Clé InChI AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Synonyme l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ileAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6306
ChEBI CHEBI:17191
Nom IUPAC Acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Isoleucine
Point de fusion 284.0°C to 286.0°C
Couleur Blanc
Chlorure 500ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 20ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 30ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Résidus après l’allumage 0.3% max.
Beilstein 04, 454
Rotation spécifique + 41.00
Sulfate 300ppm max.
Merck Index 15, 5225
Informations sur la solubilité Solubility in water: 41.2g/L (50°C). Other solubilities: soluble in mineral acids, practically insoluble in alcohol, insoluble in ether
Point de sublimation 168.0 °C
Conditions de rotation spécifiques +41° (20°C c=4,6N HCl)
Quantité 100 g
Poids de la formule 131.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466613 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/10/2024 Catalog Number166170250,166171000,166175000,166170050
Numéro de lotA0461657 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number166170250,166171000,166175000,166170050
Numéro de lotA0451304 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number166170250,166171000,166175000,166170050
Numéro de lotA0398921 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number166170250,166171000,166175000,166170050
Numéro de lotA0396942 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number166170250,166171000,166175000,166170050
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-isoleucine, 99 % >