Learn More
Chlorhydrate de L-cystéine, 98 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10871861
Chlorhydrate de L-cystéine, 98 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10871861
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10871861
Marque: Thermo Scientific Acros 434850250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52-89-1
Formule moléculaire C3H8ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 157.61
Numéro MDL MFCD00064553
Clé InChI IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
Synonyme l-cysteine hydrochloride, cystein chloride, r-cysteine hydrochloride, l-cysteine.hcl, cysteine monohydrochloride, l-+-cysteine hydrochloride, l-cysteine, hydrochloride, l-cysteine monohydrochloride, cysteine hcl, l-cysteine hydrochloride anhydrousAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 60960
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque ; chlorhydrate
SMILES Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cysteine hydrochloride
Point de fusion 175.0°C to 181.0°C
Couleur Blanc à marron
Analyse élémentaire 22.29 to 23.43 % C 8.67 to 9.11 % N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSCH2CH(NH2)CO2H·HCl
Quantité 25 g
Merck Index 15,2778
Rotation spécifique + 7.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 157.61
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot344956 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2022 Catalog Number434850010,434851000,434850250
Numéro de lot344767 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2022 Catalog Number434850010,434851000,434850250
Numéro de lot344653 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/08/2021 Catalog Number434850010,434851000,434850250
Numéro de lot343895 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/05/2021 Catalog Number434850010,434851000,434850250
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Cysteine hydrochloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Chlorhydrate de L-cystéine, 98 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals >