Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide L-aspartique, 98+ %
32.20€ - 356.78€
Identifiants chimiques
CAS 56-84-8
Formule moléculaire C4H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 133.10
Numéro MDL MFCD00002616
Clé InChI CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
CID PubChem 5960
ChEBI CHEBI:17053
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11445623
FDS missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
A13520.30
250 g
32.20€
250g
11435623
FDS missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
A13520.0B
1000 g
94.97€
1000g
11455623
FDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Chemicals
A13520.0I
5000 g
356.78€
5000g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide L-aspartique est utilisé dans le centre actif des enzymes, ainsi que dans le maintien de la solubilité et du caractère ionique des protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau (4,5 g/L).
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-291-6
missing translation for 'rtecsNumber' : CI9098500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Acide L-aspartique, 98+ %