Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide L-aspartique, 98+ %
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide L-aspartique est utilisé dans le centre actif des enzymes, ainsi que dans le maintien de la solubilité et du caractère ionique des protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau (4,5 g/L).
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
L’acide L-aspartique est utilisé dans le centre actif des enzymes, ainsi que dans le maintien de la solubilité et du caractère ionique des protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau (4,5 g/L).
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Aspartic acid |
| Point de fusion | >300°C (decomposition) |
| Beilstein | 1723530 |
| Merck Index | 14,840 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water(4.5g/L). |
| Densité | 1.66 |
| Nom IUPAC | 2-aminobutanedioic acid |
| Quantité | 1000 g |
| Odeur | Odorless |
| Poids de la formule | 133.1 |
| Afficher plus |